SAB3600001
Anti-IGF-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Insulin-like Growth Factor-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1