05-1106
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2
clone 1-2, from mouse, purified by affinity chromatography
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1-2, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal Staining of IGF Monoclonal Antibody: Placenta
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1-2 µg/mL for 2 hours at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Apoptosis & Cancer
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IGF-1 Receptor beta on 10 μg of C2C12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2