I9909
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-I antibody produced in mouse
clone 56408, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IGF1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
56408, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1