I0157
Ibudilast
≥99% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl] 1-propanone, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine, KC-404
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble 4.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C
InChI
1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3
chave InChI
ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.