H8041
IL-23 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Human IL-23, IL-23 Cytokine, Interleukin 23, Interleukin-23 human
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-23 human, IL-23, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤2 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 55 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1EU/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL23A(51561)
Descrição geral
Interleukin-23 (IL-23) is a pro-inflammatory cytokine. It is mostly synthesized by activated dendritic cells and macrophages. It is a 20.7kDa protein with 189 amino acids. IL-23 is mostly expressed on activated/memory T cells and natural killer (NK) cells. This gene is located on human chromosome 12q13.3.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?