H4652
HMG-1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, Histidine-tagged, human recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Amphoterin, HMGB1, High-Mobility-Group protein
About This Item
Produtos recomendados
product name
HMG-1 human, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
25 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
Informações sobre genes
human ... HMGB1(3146)
Descrição geral
Aplicação
- to prepare a standard curve for measuring HMG1 using ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) test
- to study the apoptotic ratios of Lewis cells in presence of exogenous HMG-1
- to study the changes in Th (T helper)-17 cell expansion in the presence of HMG-1 under in vitro conditions
- for the migration assay of GM7373 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3