H3383
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti Human Serum, Anti Human Serum - Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
immunoelectrophoresis: 1:10 using human serum
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1