H8765
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Human Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C