H3034
Anti-Histone Deacetylase 3 (HDAC3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 1:2,500 using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of PC-12 rat pheochromocytoma cell line
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC3(8841)
mouse ... Hdac3(15183)
rat ... Hdac3(84578)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?