GE27-0798-04
Recombinant Taq DNA Polymerase
Cytiva 27079804
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Cytiva 27079804
concentração
5000 unit/mL
cor
colorless
pH
7.5
solubilidade
soluble (Soluble in cold water and hot water)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Características e benefícios
- Highly purified recombinant enzyme.
- Excellent batch-to-batch reproducibility.
- Each lot is tested to be free of nuclease contamination.
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE27-0798-04 | 4061834073901 |