A5354
Ampicillin
Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Aminobenzylpenicillin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
301 °C
condição de armazenamento
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
concentração
100 mg/mL
cor
colorless to light yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
adequação
suitable (for antibacterial use in culture media)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
chave InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Características e benefícios
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for Cell Biology and Biochemical research.
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?