GE17-5445-02
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-02, pack of 250 mL
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
Formulário
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
embalagem
pack of 250 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5445-02
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
8.9-9.9
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A separação celular com o meio é realizada em condições brandas, facilitando o isolamento de diversas células, partículas subcelulares e vírus, quando é importante a preservação da viabilidade e integridade morfológica. A baixa toxicidade do Percoll PLUS assegura que, em geral, não seja necessária a remoção do meio das partículas celulares separadas.
Após o ajuste, o Percoll PLUS forma gradientes iso-osmóticos no intervalo de densidade de 1,0 a 1,3 g/ml. Esse intervalo de densidade é especialmente útil pois a maior parte das células, partículas subcelulares e vírus tem uma densidade flutuante de 1,0 a 1,2 g/ml no Percoll PLUS.
Aplicação
O meio também é adequado para aplicações em que é necessária a centrifugação em alta velocidade. Nesse caso, a amostra pode ser pré-misturada com o meio e separada posteriormente no gradiente contínuo formado in situ. Assim, a formação do gradiente
e a separação da amostra podem ser realizadas em uma única etapa.
Todos os experimentos descritos na literatura usando Percoll® também podem ser realizados com o Percoll PLUS.
Características e benefícios
- Baixos níveis de endotoxinas (máx. 2 UE/ml)
- Ausência de toxicidade para células e reatividade química muito baixa
- Baixa osmolalidade: O Percoll PLUS pode ser ajustado facilmente com soro fisiológico, outras soluções salinas balanceadas ou outros meios de cultura celular para gerar gradientes que sejam completamente iso-osmóticos
- Baixa viscosidade resultando em rápida formação de gradientes e separação de partículas em baixas forças centrífugas
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)