GE17-1186-01
RESOURCE™ PHE
Cytiva 17-1186-01, pack of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
phenyl
embalagem
pack of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1186-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
217 psi
tamanho do leito
6.4 mm × 30 mm
volume do leito
1 mL
Matriz
polystyrene/divinylbenzene
Tamanho médio da partícula
15 μm
tamanho de partícula
15-15 μm
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High performance at Low back pressure, even with high sample load of up to 25 mg of Protein.
- Hydrophobic ligand (phenyl) coupled to the 15 μm monodispersed rigid polystyrene/divinylbenzene matrix.
- Designed for low- to medium- pressure systems ranging from a peristalic pump to ÄKTA® design and FPLC™ Systems.
- RESOURCE™ HIC columns are available with ether, isopropyl, or phenyl. Generally, RESOURCE™ PHE will have the strongest hydrophobicity followed by RESOURCE™ ISO and RESOURCE™ ETH, successively.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare