GE17-1181-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1181-01, pack of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
matrix surface
Características
autoclavable 20 min at 121°C
embalagem
pack of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1181-01
Parâmetros
flow rate
580 psi
tamanho do leito
6.4 mm × 30 mm
volume do leito
1 mL
Matriz
polystyrene/divinylbenzene
Tamanho médio da partícula
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
1-12
capacidade
~10 mg binding capacity
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTATM design and other high-performance liquid chromatography systems.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)