GE17-0717-01
HiTrap® NHS-activated High Performance
Cytiva 17-0717-01, pack of 1 × 5 mL
Sinônimo(s):
Affinity chromatography column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
N-hydroxysuccinimide (NHS)
embalagem
pack of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0717-01
condição de armazenamento
(100% Isopropanol)
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
ligand dependent
3-12(Ligand dependent)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
HiTrap® NHS-activated HP is a prepacked ready to use, column for preparative affinity chromatography. The special design of the column, together with the medium, provide fast, simple and easy separations in a convenient format. The column can be operated with a syringe, peristaltic pump or liquid chromatography system such as AKTAdesign or FPLC™ System.
Características e benefícios
- For coupling ligands via primary amines.
- Simple coupling, carried out at close to neutral pH.
- Delivered in 100% isopropanol to protect the active groups.
- 10 μmol NHS groups/mL medium.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.