GE17-0440-03
Con-A Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0440-03, pack of 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
concanavalin A (con A)
embalagem
pack of 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0440-03
condição de armazenamento
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning in place
4-9
Faixa de trabalho
4-6
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Group-specific adsorbent for molecules containing sugars.
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoProteins from detergent-solubilized membranes
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoProteins from detergent-solubilized membranes
- Con A coupled to Sepharose™ 4B via cyanogen bromide activation
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
Purification or Removal of Glycoproteins and Polysaccharides
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.