GE17-0210-01
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-01, pack of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
ligand
carboxymethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
embalagem
pack of 100 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0210-01
condição de armazenamento
dry media
matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
working range
2-12
capacidade
binding capacity
adequação
none detected for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características e benefícios
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.