C50120
CM Sephadex® C-50
Sinônimo(s):
CM Sephadex®, Carboxymethyl Sephadex®
About This Item
forma
powder
técnica(s)
activity assay: suitable
tamanho da esfera
40-125 μm (dry)
tamanho de poro
~200,000 Da exclusion limit
pH operacional
6-10
capacidade
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
compatibilidade
mode of use weak cation exchange chromatography
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3