GALS
β-Galactosidase Reporter Gene Staining Kit
Sinônimo(s):
β-galactosidase, LacZ
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 100 tests (using a 3.5 cm dish)
Nível de qualidade
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- sagittal brain sections in histoenzymology
- pancreas or colon sections in β-galactosidase reporter gene assay
- mice E10.5 -11.5 embryo and embryo sections
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C