G9152
Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Galactocerebroside Antibody, Galactocerebroside Antibody - Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: 1:50 using galactocerebroside I and II
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GALC(2581)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- for dot-blot immunoassay and western blot analysis of mouse brain homogenates
- as a primary antibody at a working dilution of 1:50 for immunostaining of muscle tissue of Rana pipiens frogs
- as a primary antibody at a working dilution of 1:500 in immunofluorescence and immunohistochemistry using primary human astroglia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?