MAB342A4
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mGalC, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Galactocerebroside in rat oligodendrocyte cells. Performed without Triton.
forma física
Nota de análise
Rat oligodendrocyte cells
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2