Documentos Principais
G7754
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16N2O3 ·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
290.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
chave InChI
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)