G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Tetraglycine, Triglycyl-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gly-Gly-Gly-Gly,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
300 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
chave InChI
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?