Documentos Principais
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
descrição
Pre-washed and ready to use
embalagem
pkg of 30 strips
tamanho
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specially formulated for microtomy knife making.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)