GE80-1106-69
Glass Plates
unframed, H × W × D 84 mm × 94 mm × 1 mm, pack of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80110669
A × L × P
84 mm × 94 mm × 1 mm
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-1106-69 | 4061826022344 |