G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Produtos recomendados
descrição
Pre-washed and ready to use
embalagem
pkg of 12 strips
tamanho
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specially formulated for microtomy knife making.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)