G1660
Galanthamine hydrobromide from Lycoris sp.
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
Galantamine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Ungeria victoris)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
powder
pf
270 °C
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
chave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Descrição geral
Aplicação
- as an AChE (acetylcholinesterase) inhibitor and positive control in acetylcholinesterase assay performed to determine the activity of AChE
- as a positive control in the screening of AChE inhibitors
- as a positive control in AChE inhibitory assay performed to determine the AChE-inhibitory activities of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N-oxides
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?