Documentos Principais
G114N0-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dG(ipac) RayDite
Sinônimo(s):
NPPOC-dG(ipac) Amidite, NPPOC-dG(ipac) Phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H51N8O11P
Peso molecular:
850.85
Código UNSPSC:
41116105
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥96% (31P-NMR)
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
InChI
1S/C40H51N8O11P/c1-24(2)28-13-15-29(16-14-28)54-22-34(49)43-39-44-37-36(38(50)45-39)42-23-46(37)35-19-32(59-60(57-18-10-17-41)47(25(3)4)26(5)6)33(58-35)21-56-40(51)55-20-27(7)30-11-8-9-12-31(30)48(52)53/h8-9,11-16,23-27,32-33,35H,10,18-22H2,1-7H3,(H2,43,44,45,49,50)/t27?,32-,33+,35+,60?/m0/s1
chave InChI
ZHHHLRWGITWEAU-DWRAGFEYSA-N
Informações legais
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)