G1044
Monoclonal Anti-Granzyme B antibody produced in mouse
clone GrB7, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-C11, Anti-CCPI, Anti-CGL-1, Anti-CGL1, Anti-CSP-B, Anti-CSPB, Anti-CTLA1, Anti-CTSGL1, Anti-HLP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GrB7, monoclonal
descrição
not suitable for immunocytochemistry (frozen sections)
peso molecular
antigen 33 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:20 using pretreated tissues
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GZMB(3002)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)