Documentos Principais
G6529
Sigma-Aldrich
L-Glutationa reduzida
≥98.0%, BioXtra
Sinônimo(s):
γγ-L-Glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
307.32
Beilstein:
1729812
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
L-Glutationa reduzida, BioXtra, ≥98.0%
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Aplicação
Pode ser usado na concentração de 5-10 mM para eluir glutationa S-transferase (GST) de agarose com glutationa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antioxidante endógeno que tem um papel importante na redução das espécies reativas de oxigênio formadas durante o metabolismo celular e a “explosão respiratória”. A glutationa S-transferase catalisa a formação de tioéteres de glutationa com xenobióticos, leucotrienos e outras moléculas que têm um centro eletrofílico. A glutationa também forma pontes bissulfeto com resíduos de cisteína em proteínas. Por meio desses mecanismos, ela pode ter o efeito paradoxal de reduzir a eficácia de agentes antineoplásicos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Shinya Tsukiji et al.
Nature chemical biology, 5(5), 341-343 (2009-03-31)
Here we describe a method for the site-selective attachment of synthetic molecules into specific 'endogenous' proteins in vivo using ligand-directed tosyl (LDT) chemistry. This approach was applied not only for chemically labeling proteins in living cells, tissues and mice but
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.