SAB1400791
Anti-GGT6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ25990, Anti-FLJ90165
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GGT6(124975)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MERAEEPVVYQKLLPWEPSLESEEEVEEEETSEALVLNPRRHQDSSRNKAGGLPGTWVRVVAALLLLAVGCSLAVRQLQNQGRSTGSLGSVAPPPGGHSHGPGVYHHGAIISPAGRELLVAGGNVVDAGVGAALCLAVVHPHATGLGAMFWGLFHDSSSGNSTALTSGPAQTLAPGLGLPAALPTLHLLHARFGRLPWPRLLVGPTTLAQEGFLVDTPLARALVARGTEGLCPLLCHADGTPLGAGARATNPQLAAVLRSAALAPTSDLAGDALLSLLAGDLGVEVPSAVPRPTLEPAEQLPVPQGILFTTPSPSAGPELLALLEAALRSGAPIPDPCPPFLQTAVSPESSALAAVDSSGSVLLLTSSLNCSFGSAHLSPSTGVLLSNLVAKSTTSAWACPLILRGSLDDTEADVLGLVASGTPDVARAMTHTLLRHLAARPPTQAQHQHQGQQEPTEHPSTCGQGTLLQVAAHTEHAHVSSVPHACCPFQGF
forma física
Não está encontrando o produto certo?