Key Documents
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
atividade específica
≥120 units/mg protein
embalagem
vial of 1.9 units
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GLB1(2720)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3