Key Documents
345797
Sigma-Aldrich
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli
Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins.
Sinônimo(s):
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli, α1-3,6-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥30 units/mg protein
≥85 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
Proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Recombinant α1-3,6-galactosidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins. Particularly efficient in removing α-linked galactose under conditions where the pH must be neutral or above, as with live cells.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol p-nitrophenol from p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside per min at 25°C, pH 6.5.
forma física
In 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5.
Outras notas
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2