G1288
β-(1→3,4,6)-Galactosidase, positionally specific
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥70 units/mg protein
embalagem
vial of 0.24 unit
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Releases β(1→3)-, β(1→4)-, and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Nota de preparo
Produced from a mixture of enzymes from Streptococcus pneumonia and Xanthamonas sp.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
William C Hines et al.
Nature communications, 6, 6927-6927 (2015-04-22)
Clinically relevant human culture models are essential for developing effective therapies and exploring the biology and etiology of human cancers. Current breast tumour models, such as those from oncogenically transformed primary breast cells, produce predominantly basal-like properties, whereas the more