Key Documents
F9272
SAFC
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
forma
buffered aqueous solution
Nível de qualidade
atividade específica
≥0.4 units/mg protein
embalagem
vial of 0.004 unit
nº de adesão UniProt
atividade externa
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FUCA1(2517)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
Definição da unidade
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1