F6926
Fibroblast Growth Factor-8b from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
FGF-8b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
15-60 ng/mL
peso molecular
calculated mol wt 23.6 kDa
predicted mol wt 22 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Fgf8(14179)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- for subgerminal cavity injection in fertilized quail, chicken, turtle and emu eggs
- in the induction of neural differentiation in stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth (SHED) and
- in experiments conducted on fertilized hens′ eggs, where FGF8 induced SOX3 gene.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research