F6513
Fusaric acid
from Gibberella fujikuroi
Sinônimo(s):
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Gibberella fujikuroi
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
95-97 °C
solubilidade
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DBH(1621)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?