F4383
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
≥98%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
Ensaio
≥98%
condição de armazenamento
protect from light
fluorescência
λex 380 nm; λem 515 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
chave InChI
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?