F4055
Anti-FMR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FMRP, Anti-Fragile X Mental Retardation Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
validação aprimorada
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using methanol-acetone fixed heat-shocked NIH3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using RAT1 cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?