SAB4200597
Monoclonal Anti-FMR1 antibody produced in mouse
clone FMR2.5, hybridoma cell culture supernatant
Sinônimo(s):
FMRP, FRAXA, POF, POF1, fragile X mental retardation 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FMR2.5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~71 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, hamster
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2.0-5.0 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 total cell extracts.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado