MAB2160
Anti-Fragile X Mental Retardation Protein Antibody, clone 1C3
ascites fluid, clone 1C3, Chemicon®
Sinônimo(s):
FMRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for flow cytometry
not suitable for immunoprecipitation
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRAXA(2477) , FRAXA(108684022)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Frozen and paraffin sections. 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
ELISA:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Detection of FMRP on Blood Smears:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used on transfected cells. Light fixation (2% PFA, permeabilize with 0.1% triton in block only)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Fragile X Mental Retardation Protein on 10 μg of Mouse E17 spinal cord lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa whole cell lysate, HeLa nuclear lysate, mouse E17 spinal cord lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1