Documentos Principais
EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895155006
Parâmetros
13,700 max. RCF (20,984 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5910R
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)