Documentos Principais
BR114935
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Sinônimo(s):
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Materiais
PC
descrição
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
Características
for 12 tubes
fabricante/nome comercial
BRAND 114935
Descrição geral
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7