Z359076
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
Sinônimo(s):
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
fabricante/nome comercial
Nalgene® DS5116-0012
C × L × A
151 mm × 108 mm × 125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)