EP5810728002
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 400 mL wide neck bottles, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 400 mL wide neck bottles
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810728002
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrição geral
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)