Documentos Principais
EP0030128524
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
green plate, conical bottom green wells, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais:
conical bottom green wells
green plate
polypropylene
tamanho:
384 wells
volume máximo do poço:
40 μm
Características:
skirt
Materiais
conical bottom green wells
green plate
polypropylene
Características
skirt
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128524
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
volume máximo do poço
40 μm
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)