E3910
Enterobactin
from Escherichia coli, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Enterochelin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]2COC(=O)[C@H](COC(=O)[C@H](COC2=O)NC(=O)c4c(c(ccc4)O)O)NC(=O)c3c(c(ccc3)O)O)C(=O)c1c(c(ccc1)O)O
InChI
1S/C30H27N3O15/c34-19-7-1-4-13(22(19)37)25(40)31-16-10-46-29(44)18(33-27(42)15-6-3-9-21(36)24(15)39)12-48-30(45)17(11-47-28(16)43)32-26(41)14-5-2-8-20(35)23(14)38/h1-9,16-18,34-39H,10-12H2,(H,31,40)(H,32,41)(H,33,42)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
SERBHKJMVBATSJ-BZSNNMDCSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a positive control in tryptophan fluorescence quenching experiments
- as a reference standard in high performance liquid chromatography to quantify Kosakonia radicincitans culture medium siderophores
- in the crystallization reservoir to remove iron contamination in the medium and in Fe-enterbactin binding studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?