BP987
Desferrioxamine mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Deferoxamine mesylate salt, DFOM, Deferoxamine methanesulfonate salt, Desferrioxamine mesylate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desferrioxamine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)