E1406
Embelin
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Embelic acid, Emberine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
chave InChI
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... XIAP(331)
Aplicação
- to study its effects on the receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)-induced nuclear factor of activated T cells (NFATc1) luciferase activity
- to study its role in the mechanisms mediating Parkinson′s disease (PD)
- in treating whole mouse embryos to determine its effects on the X-linked inhibitory apoptosis protein (XIAP) activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?