Documentos Principais
D9164
Sigma-Aldrich
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H100O6
Número CAS:
Peso molecular:
881.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
ketone
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
chave InChI
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Aplicação
  • Research on the effect of spleen-invigorating and anti-swelling active ingredients in crude and processed coix seed based on Spectrum - Effects relationship combined with chemometrics.: This study examines the active ingredients in crude and processed coix seed and their effects on spleen invigoration and anti-swelling. The analysis was performed using a combination of chemometrics and spectrum-effect relationships, providing insights into the biochemical interactions and potential therapeutic applications of 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol in pharmaceutical formulations. (Du et al., 2021).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)